3,5-Dichlor-4'-methylbenzhydrol
Lieferant: FLUOROCHEM
022403-1G
FLUO022403-1GEA
1050
EUR
FLUO022403-1G
3,5-Dichlor-4'-methylbenzhydrol
3,5-Dichlor-4'-methylbenzhydrol
Formel:
C₁₄H₁₂Cl₂O |
MDL:
MFCD06201237 CAS-Nummer: 13395-69-2 |