3,4-Difluor-4'-methylbenzhydrol
Lieferant: FLUOROCHEM
022404-1G
FLUO022404-1GEA 1050 EUR
FLUO022404-1G
3,4-Difluor-4'-methylbenzhydrol
3,4-Difluor-4'-methylbenzhydrol
Formel: C₁₄H₁₂F₂O
MDL: MFCD06201238
CAS-Nummer: 842140-57-2