3,5-Difluor-4'-methylbenzhydrol
Lieferant: FLUOROCHEM
022405-1G
FLUO022405-1GEA
1050
EUR
FLUO022405-1G
3,5-Difluor-4'-methylbenzhydrol
3,5-Difluor-4'-methylbenzhydrol
Formel:
C₁₄H₁₂F₂O |
MDL:
MFCD06201239 CAS-Nummer: 842140-58-3 |