3,4-Dimethoxy-4'-methylbenzhydrol
Lieferant: FLUOROCHEM
022406-1G
FLUO022406-1GEA
1040
EUR
FLUO022406-1G
3,4-Dimethoxy-4'-methylbenzhydrol
3,4-Dimethoxy-4'-methylbenzhydrol
Formel:
C₁₆H₁₈O₃ |
CAS-Nummer:
423177-67-7 |