4-(Dimethylamino)-4'-methylbenzhydrol
Lieferant: FLUOROCHEM
022407-1G
FLUO022407-1GEA
1040
EUR
FLUO022407-1G
4-(Dimethylamino)-4'-methylbenzhydrol
4-(Dimethylamino)-4'-methylbenzhydrol
Formel:
C₁₆H₁₉NO |
CAS-Nummer:
93026-72-3 |