3-Methoxy-4'-methylbenzhydrol
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: 3-Methoxy-α-(4-methylphenyl)benzenemethanol
022412-1G
FLUO022412-1GEA 1010 EUR
FLUO022412-1G
3-Methoxy-4'-methylbenzhydrol
3-Methoxy-4'-methylbenzhydrol
Formel: C₁₅H₁₆O₂
Molecular Weight: 228,29 g/mol
MDL: MFCD06201245
CAS-Nummer: 842140-62-9