4-Methyl-4'-(methylthio)benzhydrol
Lieferant: FLUOROCHEM
022414-1G
FLUO022414-1GEA
1010
EUR
FLUO022414-1G
4-Methyl-4'-(methylthio)benzhydrol
4-Methyl-4'-(methylthio)benzhydrol
Formel:
C₁₅H₁₆OS |
CAS-Nummer:
842140-63-0 |