4-tert-Butylbenzhydrol
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
(4-(tert-Butyl)phenyl)(phenyl)methanol
022415-1G
FLUO022415-1GEA
279
EUR
FLUO022415-1G
4-tert-Butylbenzhydrol
4-tert-Butylbenzhydrol
Formel:
C₁₇H₂₀O Molecular Weight: 240,34 g/mol |
MDL:
MFCD06201248 CAS-Nummer: 22543-74-4 |