3-Chlor-4-fluorbenzhydrol
Lieferant: FLUOROCHEM
022416-1G
FLUO022416-1GEA
528
EUR
FLUO022416-1G
3-Chlor-4-fluorbenzhydrol
3-Chlor-4-fluorbenzhydrol
Formel:
C₁₃H₁₀ClFO |
MDL:
MFCD06201249 CAS-Nummer: 842140-64-1 |