3-Chlor-5-fluorbenzhydrol
Lieferant: FLUOROCHEM
022417-1G
FLUO022417-1GEA
1010
EUR
FLUO022417-1G
3-Chlor-5-fluorbenzhydrol
3-Chlor-5-fluorbenzhydrol
Formel:
C₁₃H₁₀ClFO Molecular Weight: 236,669 g/mol |
MDL:
MFCD06201250 CAS-Nummer: 842140-65-2 |