4-Chlor-3-fluorbenzhydrol
Lieferant: FLUOROCHEM
022418-1G
FLUO022418-1GEA 1010 EUR
FLUO022418-1G
4-Chlor-3-fluorbenzhydrol
4-Chlor-3-fluorbenzhydrol
Formel: C₁₃H₁₀ClFO
Molecular Weight: 236,669 g/mol
MDL: MFCD06201251
CAS-Nummer: 842140-66-3