3,5-Difluorbenzhydrol
Lieferant: FLUOROCHEM
022423-1G
FLUO022423-1GEA 1010 EUR
FLUO022423-1G
3,5-Difluorbenzhydrol
3,5-Difluorbenzhydrol
Formel: C₁₃H₁₀F₂O
Molecular Weight: 220,22 g/mol
MDL: MFCD06201256
CAS-Nummer: 153877-56-6