4-(Ethylthio)benzhydrol
Lieferant: FLUOROCHEM
022428-1G
FLUO022428-1GEA 1200 EUR
FLUO022428-1G
4-(Ethylthio)benzhydrol
4-(Ethylthio)benzhydrol
Formel: C₁₅H₁₆OS
MDL: MFCD06201259
CAS-Nummer: 842140-67-4