4-(Methylthio)benzhydrol
Lieferant: FLUOROCHEM
022431-1G
FLUO022431-1GEA
1010
EUR
FLUO022431-1G
4-(Methylthio)benzhydrol
4-(Methylthio)benzhydrol
Formel:
C₁₄H₁₄OS |
MDL:
MFCD00093026 CAS-Nummer: 183729-63-7 |