3,3'-Dimethylbenzhydrol
Lieferant: FLUOROCHEM
022432-1G
FLUO022432-1GEA
483
EUR
FLUO022432-1G
3,3'-Dimethylbenzhydrol
3,3'-Dimethylbenzhydrol
Formel:
C₁₅H₁₆O |
MDL:
MFCD06201262 CAS-Nummer: 13389-72-5 |