3-Chlor-4-fluor-3'-methylbenzhydrol
Lieferant: FLUOROCHEM
022434-1G
FLUO022434-1GEA
1200
EUR
FLUO022434-1G
3-Chlor-4-fluor-3'-methylbenzhydrol
3-Chlor-4-fluor-3'-methylbenzhydrol
Formel:
C₁₄H₁₂ClFO |
CAS-Nummer:
842140-69-6 |