3-Chlor-5-fluor-3'-methylbenzhydrol
Lieferant: FLUOROCHEM
022435-1G
FLUO022435-1GEA
1200
EUR
FLUO022435-1G
3-Chlor-5-fluor-3'-methylbenzhydrol
3-Chlor-5-fluor-3'-methylbenzhydrol
Formel:
C₁₄H₁₂ClFO |
MDL:
MFCD06201265 CAS-Nummer: 842140-70-9 |