4-Chlor-3-fluor-3'-methylbenzhydrol
Lieferant: FLUOROCHEM
022436-1G
FLUO022436-1GEA 1010 EUR
FLUO022436-1G
4-Chlor-3-fluor-3'-methylbenzhydrol
4-Chlor-3-fluor-3'-methylbenzhydrol
Formel: C₁₄H₁₂ClFO
MDL: MFCD06201266
CAS-Nummer: 842140-71-0