3,4-Dimethoxy-3'-methylbenzhydrol
Lieferant: FLUOROCHEM
022441-1G
FLUO022441-1GEA
1010
EUR
FLUO022441-1G
3,4-Dimethoxy-3'-methylbenzhydrol
3,4-Dimethoxy-3'-methylbenzhydrol
Formel:
C₁₆H₁₈O₃ |
CAS-Nummer:
844683-27-8 |