4-(Dimethylamino)-3'-methylbenzhydrol
Lieferant: FLUOROCHEM
022442-1G
FLUO022442-1GEA 1010 EUR
FLUO022442-1G
4-(Dimethylamino)-3'-methylbenzhydrol
4-(Dimethylamino)-3'-methylbenzhydrol
Formel: C₁₆H₁₉NO
CAS-Nummer: 844683-28-9