4-(Ethylthio)-3'-methylbenzhydrol
Lieferant: FLUOROCHEM
022445-1G
FLUO022445-1GEA
1200
EUR
FLUO022445-1G
4-(Ethylthio)-3'-methylbenzhydrol
4-(Ethylthio)-3'-methylbenzhydrol
Formel:
C₁₆H₁₈OS |
MDL:
MFCD06201274 CAS-Nummer: 844683-30-3 |