3-Methoxy-3'-methylbenzhydrol
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: 3-Methoxy-α-(3-methylphenyl)benzenemethanol
022447-1G
FLUO022447-1GEA 1200 EUR
FLUO022447-1G
3-Methoxy-3'-methylbenzhydrol
3-Methoxy-3'-methylbenzhydrol
Formel: C₁₅H₁₆O₂
Molecular Weight: 228,29 g/mol
MDL: MFCD06201276
CAS-Nummer: 844683-32-5