4-Methoxy-3'-methylbenzhydrol
Lieferant: FLUOROCHEM
022448-1G
FLUO022448-1GEA
1010
EUR
FLUO022448-1G
4-Methoxy-3'-methylbenzhydrol
4-Methoxy-3'-methylbenzhydrol
Formel:
C₁₅H₁₆O₂ |
MDL:
MFCD06201277 CAS-Nummer: 838-22-2 |