3-Methyl-4'-(methylthio)benzhydrol
Lieferant: FLUOROCHEM
022449-1G
FLUO022449-1GEA
1010
EUR
FLUO022449-1G
3-Methyl-4'-(methylthio)benzhydrol
3-Methyl-4'-(methylthio)benzhydrol
Formel:
C₁₅H₁₆OS |
CAS-Nummer:
844683-33-6 |