4-Chlor-4'-methylbenzhydrol
Lieferant: FLUOROCHEM
022450-1G
FLUO022450-1GEA
461
EUR
FLUO022450-1G
4-Chlor-4'-methylbenzhydrol
4-Chlor-4'-methylbenzhydrol
Formel:
C₁₄H₁₃ClO |
MDL:
MFCD06201279 CAS-Nummer: 13389-74-7 |