3,4'-Dichlor-5-fluorbenzhydrol
Lieferant: FLUOROCHEM
022453-1G
FLUO022453-1GEA 1010 EUR
FLUO022453-1G
3,4'-Dichlor-5-fluorbenzhydrol
3,4'-Dichlor-5-fluorbenzhydrol
Formel: C₁₃H₉Cl₂FO
MDL: MFCD06201282
CAS-Nummer: 844683-35-8