4,4'-Dichlor-3-fluorbenzhydrol
Lieferant: FLUOROCHEM
022454-1G
FLUO022454-1GEA
1010
EUR
FLUO022454-1G
4,4'-Dichlor-3-fluorbenzhydrol
4,4'-Dichlor-3-fluorbenzhydrol
Formel:
C₁₃H₉Cl₂FO |
MDL:
MFCD06201283 CAS-Nummer: 844683-36-9 |