4-Chlor-3',5'-difluorbenzhydrol
Lieferant: FLUOROCHEM
022459-1G
FLUO022459-1GEA
1010
EUR
FLUO022459-1G
4-Chlor-3',5'-difluorbenzhydrol
4-Chlor-3',5'-difluorbenzhydrol
Formel:
C₁₃H₉ClF₂O |
MDL:
MFCD06201288 CAS-Nummer: 844683-38-1 |