4-Chlor-4'-(dimethylamino)benzhydrol
Lieferant: FLUOROCHEM
022461-1G
FLUO022461-1GEA
1200
EUR
FLUO022461-1G
4-Chlor-4'-(dimethylamino)benzhydrol
4-Chlor-4'-(dimethylamino)benzhydrol
Formel:
C₁₅H₁₆ClNO |
MDL:
MFCD06201289 CAS-Nummer: 844683-40-5 |