4-Chlor-4'-(ethylthio)benzhydrol
Lieferant: FLUOROCHEM
022464-1G
FLUO022464-1GEA
1200
EUR
FLUO022464-1G
4-Chlor-4'-(ethylthio)benzhydrol
4-Chlor-4'-(ethylthio)benzhydrol
Formel:
C₁₅H₁₅ClOS |
MDL:
MFCD06201292 CAS-Nummer: 844683-43-8 |