4-Chlor-3'-fluorbenzhydrol
Lieferant: FLUOROCHEM
022465-1G
FLUO022465-1GEA
143
EUR
FLUO022465-1G
4-Chlor-3'-fluorbenzhydrol
4-Chlor-3'-fluorbenzhydrol
Formel:
C₁₃H₁₀ClFO |
MDL:
MFCD06201293 CAS-Nummer: 2795-71-3 |