4-Chlor-4'-(methylthio)benzhydrol
Lieferant: FLUOROCHEM
022468-1G
FLUO022468-1GEA 1010 EUR
FLUO022468-1G
4-Chlor-4'-(methylthio)benzhydrol
4-Chlor-4'-(methylthio)benzhydrol
Formel: C₁₄H₁₃ClOS
MDL: MFCD06201296
CAS-Nummer: 844683-44-9