3,3'-Dichlor-5-fluorbenzhydrol
Lieferant: FLUOROCHEM
022472-1G
FLUO022472-1GEA
1010
EUR
FLUO022472-1G
3,3'-Dichlor-5-fluorbenzhydrol
3,3'-Dichlor-5-fluorbenzhydrol
Formel:
C₁₃H₉Cl₂FO |
MDL:
MFCD06201299 CAS-Nummer: 844683-46-1 |