3,4'-Dichlor-3-fluorbenzhydrol
Lieferant: FLUOROCHEM
022473-1G
FLUO022473-1GEA
1010
EUR
FLUO022473-1G
3,4'-Dichlor-3-fluorbenzhydrol
3,4'-Dichlor-3-fluorbenzhydrol
Formel:
C₁₃H₉Cl₂FO |
MDL:
MFCD06201300 CAS-Nummer: 844683-47-2 |