3,3'-Dichlorbenzhydrol
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: Bis(3-chlorophenyl)methanol
022474-1G
FLUO022474-1GEA 104 EUR
FLUO022474-1G
3,3'-Dichlorbenzhydrol
3,3'-Dichlorbenzhydrol
Formel: C₁₃H₁₀Cl₂O
Molecular Weight: 253,123 g/mol
MDL: MFCD06201301
CAS-Nummer: 35190-12-6