3-Chlor-3',4'-difluorbenzhydrol
Lieferant: FLUOROCHEM
022477-1G
FLUO022477-1GEA
1010
EUR
FLUO022477-1G
3-Chlor-3',4'-difluorbenzhydrol
3-Chlor-3',4'-difluorbenzhydrol
Formel:
C₁₃H₉ClF₂O |
MDL:
MFCD06201304 CAS-Nummer: 844683-50-7 |