3-Chlor-3',5'-difluorbenzhydrol
Lieferant: FLUOROCHEM
022478-1G
FLUO022478-1GEA
1010
EUR
FLUO022478-1G
3-Chlor-3',5'-difluorbenzhydrol
3-Chlor-3',5'-difluorbenzhydrol
Formel:
C₁₃H₉ClF₂O |
CAS-Nummer:
844683-51-8 |