3-Chlor-3',4'-dimethoxybenzhydrol
Lieferant: FLUOROCHEM
022479-1G
FLUO022479-1GEA
1010
EUR
FLUO022479-1G
3-Chlor-3',4'-dimethoxybenzhydrol
3-Chlor-3',4'-dimethoxybenzhydrol
Formel:
C₁₅H₁₅ClO₃ |
MDL:
MFCD06201306 CAS-Nummer: 844683-52-9 |