3-Chlor-3',5'-dimethylbenzhydrol
Lieferant: FLUOROCHEM
022481-1G
FLUO022481-1GEA
1010
EUR
FLUO022481-1G
3-Chlor-3',5'-dimethylbenzhydrol
3-Chlor-3',5'-dimethylbenzhydrol
Formel:
C₁₅H₁₅ClO |
MDL:
MFCD06201308 CAS-Nummer: 844683-54-1 |