3-Chlor-4'-(ethylthio)benzhydrol
Lieferant: FLUOROCHEM
022483-1G
FLUO022483-1GEA
1200
EUR
FLUO022483-1G
3-Chlor-4'-(ethylthio)benzhydrol
3-Chlor-4'-(ethylthio)benzhydrol
Formel:
C₁₅H₁₅ClOS |
MDL:
MFCD06201310 CAS-Nummer: 844683-56-3 |