3-Chlor-4'-(methylthio)benzhydrol
Lieferant: FLUOROCHEM
022487-1G
FLUO022487-1GEA 1010 EUR
FLUO022487-1G
3-Chlor-4'-(methylthio)benzhydrol
3-Chlor-4'-(methylthio)benzhydrol
Formel: C₁₄H₁₃ClOS
MDL: MFCD06201314
CAS-Nummer: 844683-58-5