4-tert-Butyl-3'-fluorbenzhydrol
Lieferant: FLUOROCHEM
022488-1G
FLUO022488-1GEA
1010
EUR
FLUO022488-1G
4-tert-Butyl-3'-fluorbenzhydrol
4-tert-Butyl-3'-fluorbenzhydrol
Formel:
C₁₇H₁₉FO |
CAS-Nummer:
844683-59-6 |