4-Chlor-3,3'-difluorbenzhydrol
Lieferant: FLUOROCHEM
022491-1G
FLUO022491-1GEA 1010 EUR
FLUO022491-1G
4-Chlor-3,3'-difluorbenzhydrol
4-Chlor-3,3'-difluorbenzhydrol
Formel: C₁₃H₉ClF₂O
MDL: MFCD06201318
CAS-Nummer: 844683-62-1