3,4-Dichlor-3'-fluorbenzhydrol
Lieferant: FLUOROCHEM
022492-1G
FLUO022492-1GEA
1010
EUR
FLUO022492-1G
3,4-Dichlor-3'-fluorbenzhydrol
3,4-Dichlor-3'-fluorbenzhydrol
Formel:
C₁₃H₉Cl₂FO |
MDL:
MFCD06201319 CAS-Nummer: 844683-63-2 |