3,5-Dichlor-3'-fluorbenzhydrol
Lieferant: FLUOROCHEM
022493-1G
FLUO022493-1GEA 1010 EUR
FLUO022493-1G
3,5-Dichlor-3'-fluorbenzhydrol
3,5-Dichlor-3'-fluorbenzhydrol
Formel: C₁₃H₉Cl₂FO
MDL: MFCD06201320
CAS-Nummer: 844683-64-3