3-Fluor-3',4'-dimethoxybenzhydrol
Lieferant: FLUOROCHEM
022496-1G
FLUO022496-1GEA
1010
EUR
FLUO022496-1G
3-Fluor-3',4'-dimethoxybenzhydrol
3-Fluor-3',4'-dimethoxybenzhydrol
Formel:
C₁₅H₁₅FO₃ |
CAS-Nummer:
844683-67-6 |