4-(Dimethylamino)-3'-fluorbenzhydrol
Lieferant: FLUOROCHEM
022497-1G
FLUO022497-1GEA
1010
EUR
FLUO022497-1G
4-(Dimethylamino)-3'-fluorbenzhydrol
4-(Dimethylamino)-3'-fluorbenzhydrol
Formel:
C₁₅H₁₆FNO |
CAS-Nummer:
844683-68-7 |