3,5-Dimethyl-3'-fluorbenzhydrol
Lieferant: FLUOROCHEM
022498-1G
FLUO022498-1GEA 1010 EUR
FLUO022498-1G
3,5-Dimethyl-3'-fluorbenzhydrol
3,5-Dimethyl-3'-fluorbenzhydrol
Formel: C₁₅H₁₅FO
CAS-Nummer: 844683-69-8