4-Ethyl-3'-fluorbenzhydrol
Lieferant: FLUOROCHEM
022499-1G
FLUO022499-1GEA
1200
EUR
FLUO022499-1G
4-Ethyl-3'-fluorbenzhydrol
4-Ethyl-3'-fluorbenzhydrol
Formel:
C₁₅H₁₅FO |
MDL:
MFCD06201326 CAS-Nummer: 844683-70-1 |