4-(Ethylthio)-3'-fluorbenzhydrol
Lieferant: FLUOROCHEM
022500-1G
FLUO022500-1GEA
1200
EUR
FLUO022500-1G
4-(Ethylthio)-3'-fluorbenzhydrol
4-(Ethylthio)-3'-fluorbenzhydrol
Formel:
C₁₅H₁₅FOS |
MDL:
MFCD06201327 CAS-Nummer: 844683-71-2 |